Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
1197.00€ - 4796.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20765-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00149839 |
Clé InChI | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | rhodium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043702.03 |
1 g |
1197.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043702.06 |
5 g |
4796.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20765-98-4 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
rhodium(3+) trichloride |
Spécification
Rhodium (III) chloride hydrate | |
20765-98-4 | |
Cristalline | |
Cl3Rh | |
14,8188 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) trichloride | |
209.26 (Anhydrous) | |
Premion™ |
100°C (decomposition) | |
Rouge | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149839 | |
Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H290-H341-H302
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif en cas d’ingestion.
P201-P202-P234-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P390-P501c
H290-H302-H318-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-165-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche