Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, 99,95 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) chloride hydrate |
Point de fusion | 100.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 250 mg |
Plage de pourcentage du dosage | 37.0 to 43% (Rh) |
Formule linéaire | RHCl3·xH2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
Poids de la formule | 209.26 |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .,Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .