Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
952.00€ - 3922.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20765-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00149839 |
Clé InChI | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | rhodium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10561641
|
Thermo Scientific Acros
195520010 |
1 g | Flacon en verre |
952.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10571641
|
Thermo Scientific Acros
195520050 |
5 g | Flacon en verre |
3922.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
20765-98-4 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
rhodium(3+) trichloride |
Specifications
Rhodium(III) chloride hydrate | |
20765-98-4 | |
Poudre cristalline | |
RhCl3·xH2O | |
10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) trichloride | |
209.26 |
100.0°C | |
Marron à marron-rouge | |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
38% (Rh) |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut être corrosif pour les métaux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Rhodium(III) chloride hydrate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .,Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche