Learn More
Bromure de rhodium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391858
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123333-87-9
Formule moléculaire Br3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 342.62
Numéro MDL MFCD00149837
Clé InChI MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC rhodium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) bromide hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Poids de la formule 342.62 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic