Learn More
Dimère de trifluoroacétate de rhodium(II), Thermo Scientific Chemicals
166.83€ - 522.60€
Identifiants chimiques
CAS | 31126-95-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8F12O8Rh2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 657.88 |
Numéro MDL | MFCD00209611 |
Clé InChI | SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate |
CID PubChem | 10985187 |
Nom IUPAC | acide 2,2,2-trifluoroacétique de rhodium |
SMILES | C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10568833
|
Thermo Scientific Acros
389702500 |
250 mg | Flacon en verre |
166.83€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771894
|
Thermo Scientific Acros
389700010 |
1 g | Flacon en verre |
522.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
31126-95-1 | |
657.88 | |
SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N | |
10985187 | |
C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh] |
C8F12O8Rh2 | |
MFCD00209611 | |
rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate | |
acide 2,2,2-trifluoroacétique de rhodium |
Spécification
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer | |
Vert | |
C8F12O8Rh2 | |
rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate | |
C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh] | |
657.88 | |
657.88 |
31126-95-1 | |
Poudre cristalline | |
MFCD00209611 | |
SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2,2,2-trifluoroacétique de rhodium | |
10985187 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.