Learn More
Rhodium sur charbon actif, 5 % de Rh, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511261
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6, 7440-44-0
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium on activated carbon
Couleur Noir à gris-noir
Note relative au nom 5% Rh
Quantité 25 g
Fieser 01,982; 03,326; 04,418; 06,503; 08,433
Merck Index 15, 8310
Poids de la formule 102.91
Pourcentage de pureté 5% (Rh)
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, <8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%,< 32 Micron: 67%, <64 Micron: 90%, <128 Micron: 99%
Forme Poudre