Learn More
Rhodium, 5 % sur poudre d’oxyde d’aluminium, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 2880.33€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-16-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.91 |
Numéro MDL | MFCD00011201 MFCD03458392 |
Clé InChI | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
CID PubChem | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
Nom IUPAC | Rhodium (métal) |
SMILES | [Rh] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36201.06 |
5 g |
664.31€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15497627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36201.14 |
25 g |
2880.33€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36201.22 |
100 g |
sur devis
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe rhodium est un réactif utile pour la conversation des nitriles en amines primaires et pour l’hydrogénation des anneaux aromatiques, des pyridines, des aldéhydes et des sucres. Il est également utilisé pour la réduction des oximes en amines et pour la réduction du nitrobenzène en phénylhydroxylamine à l’aide d’hydrazine hydraté en tant que source d’hydrogène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les matières organiques et les substances inflammables.
Identifiants chimiques
7440-16-6 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
Rhodium (métal) |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Spécification
Rhodium | |
7440-16-6 | |
Poudre | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
Insoluble in water. | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 |
5% on alumina powder, C301099-5 | |
Gris | |
Rh | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
Rhodium (métal) | |
23948 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante