Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+ %
Code produit. 13428498
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 10, C.I. 45170
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion 210.0°C to 211.0°C
Note relative au nom Pure
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Informations sur la décomposition >255°C
Couleur Vert
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.