Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G 99 %
28.74€ - 116.58€
Identifiants chimiques
CAS | 989-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H31ClN2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 479.017 |
Numéro MDL | MFCD00012665 |
Clé InChI | VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Basic Red 1, C.I. 45160 |
CID PubChem | 51358423 |
Nom IUPAC | Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure |
SMILES | [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10147990
|
Thermo Scientific Chemicals
419010050 |
5 g | Flacon en verre |
28.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10045820
|
Thermo Scientific Chemicals
419010250 |
25 g | Flacon en verre |
41.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10587362
|
Thermo Scientific Chemicals
419011000 |
100 g | Flacon en verre |
116.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
989-38-8 | |
479.017 | |
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N | |
51358423 | |
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] |
C28H31ClN2O3 | |
MFCD00012665 | |
Basic Red 1, C.I. 45160 | |
Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure |
Spécification
Rhodamine 6G | |
99% | |
99% | |
MFCD00012665 | |
Basic Red 1, C.I. 45160 | |
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N | |
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] | |
479.017 | |
479.01 | |
Pures | |
Marron à marron-rouge |
290.0°C | |
989-38-8 | |
C28H31ClN2O3 | |
18, V,12, 283 | |
Solubility in water: soluble. | |
Authentique | |
Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure | |
51358423 | |
99% | |
98.5% min. | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-584-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DH0175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Rhodamine 6G
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only