Learn More
Thermo Scientific™ Supports de montage pour vanne Rheodyne™
Utilisez les supports de montage pour vanne Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour monter et sécuriser vos injecteurs d’échantillons Rheodyne pour HPLC.
Marque: Thermo Scientific™ 7160-010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les supports de montage pour vanne Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour monter et sécuriser vos injecteurs d’échantillons Rheodyne pour HPLC.
Spécification
Support de montage d’angles de soupape | |
Support angulaire | |
Chromatographie liquide | |
Vannes Rheodyne I et injecteurs d’échantillons Rheodyne |