Learn More
Thermo Scientific™ Stators Rheodyne™
Utilisez ces stators Thermo Scientific Rheodyne pour vos injecteurs d’échantillons Rheodyne.
Marque: Thermo Scientific™ 7060-039
Description
Utilisez les stators Thermo Scientific™ Rheodyne™ avec les modèles d’injecteurs Rheodyne couramment utilisés dans les systèmes de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC).
Spécification
Stators | |
Pour Rheodyne 7060 / 7066 | |
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.