Learn More
Thermo Scientific™ Injecteurs d’échantillon Thermo Scientific Rheodyne™ 9725 et 9725i
Obtenez des injections HPLC précises et une bonne protection contre les chocs de pression avec les injecteurs d’échantillons biocompatibles à mode double Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 et 9725i.
Marque: Thermo Scientific™ 9725
Description
Utilisez les injecteurs d’échantillons biocompatibles Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i pour maintenir un flux HPLC continu entre les positions de chargement et d’injection et pour vous protéger contre les chocs de pression. La conception MBB (Make Before Break, à deux interrupteurs) garantit un flux ininterrompu pendant l’injection d’échantillons. Fabriqués en Thermo Scientific™ PEEK™, ces injecteurs à mode double peuvent utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité. Injectez des échantillons de 1 μl à 5 ml avec une grande précision. Le modèle 9725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible. Les injecteurs comprennent une boucle d’échantillonnage de 20 μl.
- Structure PEEK™ biocompatible
- Conception MBB (Make Before Break, à deux interrupteurs)
- Peut utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité
- Injectez 1 μl à 5 ml avec une grande précision et justesse
- Le modèle 9725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible
Comprend :boucle d’échantillonnage de 20 μl
Spécification
Mode double | |
Mode double ; Flux continu ; Stator en PEEK | |
Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu |
20 µl | |
HPLC | |
PEEK |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.