Learn More
Fil de rhénium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .4.13 g/m
74.90€ - 812.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-15-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
Numéro MDL | MFCD00011195 |
Clé InChI | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
CID PubChem | 23947 |
ChEBI | CHEBI:49882 |
Nom IUPAC | rhénium |
SMILES | [Re] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010312.BQ |
5 cm |
74.90€
5cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010312.BU |
25 cm |
273.00€
25cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010312.BY |
100 cm |
812.00€
100cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-15-5 | |
186.21 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
23947 | |
rhénium |
Re | |
MFCD00011195 | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
CHEBI:49882 | |
[Re] |
Spezifikation
Rhenium | |
7440-15-5 | |
99.97% (Metals basis) | |
MFCD00011195 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
rhénium | |
23947 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver gray wire | |
Re | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
[Re] | |
186.21 | |
CHEBI:49882 | |
Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only