Learn More
Oxyde de rhénium(VII), 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
547.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-68-7
Formule moléculaire O7Re2
Poids moléculaire (g/mol) 484.407
Numéro MDL MFCD00011199
Clé InChI NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
CID PubChem 123106
Nom IUPAC trioxo(trioxorhéniooxy)rhénium
SMILES O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422347
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045538.09
10 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Rhenium(VII) oxide is a precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is also used as a catalyst for hemiacetal substitution and as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-68-7
484.407
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
123106
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
O7Re2
MFCD00011199
rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
trioxo(trioxorhéniooxy)rhénium
Spécification
360°C
297°C
Jaune
O7Re2
rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
trioxo(trioxorhéniooxy)rhénium
123106
Odorless
6.103
Rhenium(VII) oxide
1314-68-7
Cristalline, ampoule sous argon
MFCD00011199
Soluble in water and alcohol.
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
484.407
484.4
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-241-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote