Learn More
Chlorure de rhénium(V), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319428
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
A starting material for rhenium porphyrins and alkyne complexes of rhenium. It is a laboratory reagent that can be used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13596-35-5
Formule moléculaire Cl5Re
Poids moléculaire (g/mol) 363.457
Numéro MDL MFCD00011197
Clé InChI XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Synonyme rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t
CID PubChem 83602
Nom IUPAC pentachlorure de rhénium
SMILES Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium (V) chloride
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 363.47
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Acidic
Sensibilité Moisture sensitive