Learn More
Chlorure de rhénium(V), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
383.91€ - 1423.08€
Identifiants chimiques
CAS | 13596-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 363.457 |
Numéro MDL | MFCD00011197 |
Clé InChI | XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t |
CID PubChem | 83602 |
Nom IUPAC | pentachlorure de rhénium |
SMILES | Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043294.04 |
2 g |
383.91€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043294.09 |
10 g |
1423.08€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A starting material for rhenium porphyrins and alkyne complexes of rhenium. It is a laboratory reagent that can be used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13596-35-5 | |
363.457 | |
XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I | |
83602 | |
Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Re | |
MFCD00011197 | |
rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t | |
pentachlorure de rhénium |
Spécification
Rhenium (V) chloride | |
13596-35-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011197 | |
Reacts with water. | |
Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
363.457 | |
363.47 | |
Acidic |
(decomposition) | |
Poudre | |
Cl5Re | |
rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t | |
XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I | |
pentachlorure de rhénium | |
83602 | |
99.9% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-042-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante