Learn More
Balle de rhénium, dia. 12,7 mm (0,5 po), 99,99 % (à base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466985
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium slug
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia., ≈6.35mm long
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 Ea.
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Poids 7.5 ±2 grams
Forme Pastille