Learn More
Poudre de rhénium, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
51.60€ - 2016.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-15-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
Numéro MDL | MFCD00011195 |
Clé InChI | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23947 |
ChEBI | CHEBI:49882 |
Nom IUPAC | rhénium |
SMILES | [Re] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010313.SS |
0.2 g |
51.60€
0.20g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010313.04 |
2 g |
112.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010313.09 |
10 g |
479.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010313.18 |
50 g |
2016.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-15-5 | |
186.21 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:49882 | |
[Re] |
Re | |
MFCD00011195 | |
23947 | |
rhénium |
Spécification
Rhenium | |
Powder | |
Re | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
[Re] | |
186.21 | |
CHEBI:49882 | |
Poudre |
7440-15-5 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011195 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
rhénium | |
23947 | |
-325 Mesh |
Sécurité et traitement
H228 :Matière solide inflammable.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VI0780000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche