Learn More
Poudre de rhénium, -22 mailles, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 326.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-15-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
Numéro MDL | MFCD00011195 |
Clé InChI | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
CID PubChem | 23947 |
ChEBI | CHEBI:49882 |
Nom IUPAC | rhénium |
SMILES | [Re] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11310909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010673.03 |
1 g |
102.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010673.06 |
5 g |
326.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-15-5 | |
186.21 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
23947 | |
rhénium |
Re | |
MFCD00011195 | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
CHEBI:49882 | |
[Re] |
Spécification
Rhenium powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011195 | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
[Re] | |
186.21 | |
CHEBI:49882 | |
Puratronic™ | |
Poudre |
7440-15-5 | |
Re | |
UN3089 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
rhénium | |
23947 | |
99.999% | |
−22 Mesh |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only