Learn More
Sulfure de rhénium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
336.00€ - 1558.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12038-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ReS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.33 |
Numéro MDL | MFCD00016307 |
Clé InChI | USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium |
CID PubChem | 82864 |
Nom IUPAC | disulfanylidenerhenium |
SMILES | S=[Re]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089482.04 |
2 g |
336.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089482.09 |
10 g |
1558.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rhenium(IV) sulfide is used as a diamagnetic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12038-63-0 | |
250.33 | |
USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N | |
82864 | |
S=[Re]=S |
ReS2 | |
MFCD00016307 | |
rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium | |
disulfanylidenerhenium |
Spécification
Rhenium (IV) sulfide | |
Poudre | |
MFCD00016307 | |
Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution. | |
S=[Re]=S | |
250.33 | |
250.33 | |
Odorless |
12038-63-0 | |
ReS2 | |
rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium | |
USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N | |
disulfanylidenerhenium | |
82864 | |
99% | |
7.506 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-878-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only