Learn More
Feuille de rhédium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,97 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365769
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Forme : Env. 3,29 g/25 x 25 mm ; solide sous diverses formes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur