Learn More
Rhénium, 1 % sur sphères d’alumine de 2,5 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhenium |
Note relative au nom | 1% on alumina spheres, 2.5mm alumina spheres |
CAS | 7440-15-5 |
Forme physique | Sphères |
Quantité | 250 g |
Formule moléculaire | Re |
Numéro MDL | MFCD00011195 |
Synonyme | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Clé InChI | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |