Learn More
IKA™ Pince à sangle R H3
Pour fixer les récipients contre les parois avec ces sangles. La pince à sangle R H3 IKA™ est idéale pour la rotation synchronisée pendant l’agitation ou la dispersion.
Marque: IKA™ 0003008600
Description
- Pour un support de diamètre : 8 à 16 mm
- Pour un récipient de diamètre : 40 à 300 mm
Spécification
1 de chaque | |
Convient à une utilisation avec des récipients | |
16 mm |
Pince à sangle | |
40 à 300 mm |