Learn More
RFC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène RFC4
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16897433
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10806-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16887433
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10806-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Human Replication Factor C (RFC) is a hetero-pentameric protein consisting of the p140, p40, p38, p37 and p36 subunits. RFC functions in the loading of the DNA polymerase delta processivity factor (PCNA, Proliferating Cell nuclear Antigen) onto a primed DNA template during DNA synthesis and repair. RFC may also participate in the DNA damage checkpoint response with a PCNA-like hetero-trimer consisting of Hus 1, Rad 1 and Rad 9.
Spécification
Spécification
RFC4
Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P35249
5984
RFC4 Fusion Protein Ag1234
Primary
-20°C
RFC4
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, Replication factor C subunit 4, RF C 37 kDa subunit, RFC37, RFC4
RFC4
IgG
Antigen Affinity Chromatography