Learn More
REXO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | REXO2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814844
|
Proteintech
15598-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16804844
|
Proteintech
15598-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rex2 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.Spécification
REXO2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q9Y3B8 | |
100043034, 100362123, 25996 | |
REXO2 Fusion Protein Ag7976 | |
Primary | |
-20°C | |
REXO2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 114, REX2, REXO2, RFN, RNA exonuclease 2 homolog, SFN, Small fragment nuclease, SMFN | |
Rex2, REXO2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |