Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID Silica Flash
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie BUCHI Pure. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash.
Marque:  BUCHI 145165750
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16380296
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 20 pièces
Description
Description
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
Silice
6 Pc.
Useful for Conventional Applications; Polar Compounds
Reveleris
220 g
100 psig