missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18-WP Flash
Idéal pour les peptides, les protéines et les lipides
76.00€ - 179.00€
Spécification
Matériau | Silica - C-18 WP |
---|---|
Type | Reveleris |
Comprend | 1 Pc. |
À utiliser avec (application) | Ideal for Peptides, Proteins and Lipids and Other Large Molecule Purifications |
Pression max. | 200 psig |
Includes: 1 Piece
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16390296
|
BUCHI
145169482 |
4 g | |||||||
16300306
|
BUCHI
145169483 |
12 g |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16310306
|
BUCHI
145169484 |
40 g |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Haute performance
- Haute résolution de séparation grâce à une silice de haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
Diminution des coûts de purification
- Augmentation du débit d’échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement /ul>
Specifications
Silica - C-18 WP | |
1 Pc. | |
200 psig |
Reveleris | |
Ideal for Peptides, Proteins and Lipids and Other Large Molecule Purifications |