Description
Stockez et protégez la capacité optimum des échantillons les plus importants grâce aux congélateurs-armoires Thermo Scientific™ Revco™ UxF à ultra-basse température de -86°C. Ces congélateurs offrent une performance thermique et une sécurité exceptionnelles grâce à une technologie de pointe. Ces congélateurs sont conçus pour maximiser l’uniformité de la température et du stockage des échantillons tout en minimisant la consommation d’énergie. Cinq capacités à haute densité disponibles.
Principaux avantages :- Optimisation de la capacité de stockage des échantillons tout en minimisant l’encombrement dans le laboratoire
- Protection du congélateur contre les variations de tension via l’écran tactile facilement accessible
- Sortie 4-20 milliampères compatible avec des systèmes d’alarme et de surveillance externes
- Utilisation de sondes ou d’instruments externes grâce à deux ports d’accès de 1 in (2,5 cm) à l’arrière
- Protection du condenseur de la poussière grâce à un filtre facile à enlever et lavable
- Plusieurs options, notamment : Des systèmes de secours LN2 et CO2, un enregistreur graphique, une gamme de racks en acier inoxydable et un verrouillage mains-libres avec carte de proximité
- Possibilité de stocker jusqu’à 126 kg (278 lb) d’échantillons (selon le modèle de congélateur) sur les étagères renforcées en acier inoxydable
- Joint chauffant 4x7 avec quatre points de contact de sécurité et sept zones de protection
- Maintien de la température de l’armoire à chaque ouverture grâce à cinq portes intérieures isolées en polystyrène constituées d’aimants à base de terres rares et intégrés aux portes, éliminant les loquets ou aimants exposés
- Système de réfrigération avec compresseurs haute efficacité pour une performance et une fiabilité exceptionnelles
- Technologie des armoires et panneaux isolés par le vide qui augmente la capacité interne des tubes de 5 cm (2 in) jusqu’à 4,2 % ; jusqu’à 76 % de gain de capacité dans un format identique† avec des tubes CryoBank de 1 ml
- Performance : réserve de froid en BTU (unité calorifique britannique) exceptionnelle. Cela garantit une récupération rapide après ouverture des portes afin que l’intégrité des échantillons ne soit jamais compromise†
- Choix de la réfrigération : pour les tolérances les plus strictes, le mode haute performance offre une uniformité de la température et un pic de variation étroitement contrôlés† ; pour la plupart des applications, le mode économie d’énergie offre une excellente régulation de la température et 15 % de réduction de la consommation
- Échangeur thermique à plaques brasées pour un transfert de chaleur plus efficace ; joints pour réduire les fuites potentielles et améliorer la fiabilité
- Efficacité énergétique : vous permet de réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 15 % grâce au mode économie d’énergie‡ ou de choisir le mode haute performance pour les applications exigeant une uniformité de la température étroitement contrôlée, le tout grâce à une interface à écran tactile facile à utiliser
- Réfrigérants sans CFC ni HCFC
- Stockage des données intégré : Possibilité de stocker jusqu’à 15 ans de données en termes de température et d’événements dans notre ordinateur de bord
- Échange des données facile : utilisation du nouveau port USB pour télécharger les données de température et le journal des événements ou les paramètres du congélateur afin de les transférer dans une autre unité
- Sécurité : panneau de commande innovant à écran tactile qui permet la surveillance du fonctionnement du congélateur 24 h/24 et 7 j/7 et l’accès à un journal détaillé des événements ; le port USB intégré permet de télécharger facilement les rapports du journal d’événements sur un périphérique portable
† Selon des données de performance internes ; données internes, mai 2011
†† Comparaison des modes économie d’énergie et haute performance.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires Revco™ UxF à ultra-basse température de -86°C