Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs pour plasma Revco™
Simplifiez le fonctionnement et améliorez la précision grâce à ces congélateurs pour plasma, conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB, de l’ANRC et de la FDA en matière de sécurité et de performance.
Description
Description
Simplifiez le fonctionnement et améliorez la précision grâce au système de contrôle à microprocesseur des congélateurs pour plasma Thermo Scientific™ Revco™. Nos congélateurs pour plasma -30°C sont conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB, de l’ANRC et de la FDA en matière de sécurité et de performance pour le stockage de plasma sanguin. Notre gamme comporte cinq tailles de congélateurs pour répondre à tous vos besoins en matière d’espace et de volume de stockage.
Caractéristiques principales
  • Réfrigérant sans CFC
  • Préréglage de la température à -30°C
  • Évacuation automatique de l’eau de condensation et dégivrage automatique, avec capteur qui lance automatiquement le cycle de dégivrage à la demande, éliminant tout besoin de minuterie de dégivrage, minimisant l’accumulation de givre et optimisant l’efficacité du serpentin de réfrigération
  • Systèmes de ventilation positive
Contrôleur par microprocesseur
  • Commandes sous forme d’icônes et écrans
  • Préréglage de la température de consigne
  • Le thermomètre graphique s’affiche en vert (fixe) quand la température est normale ; la barre supérieure clignote en cas de température excessive et l’ampoule clignote en cas de température insuffisante
  • Affichage numérique de température à 1°C près, très lisible
  • Avertissements sonores et visuels signalant toute température excessive/insuffisante et coupure de courant
  • Sécurité des points de consigne renforcée par l’interrupteur principal à clé à trois positions OFF/ON/ALARM ON (ARRÊT/MARCHE/ALARME ENCLENCHÉE)
  • Test d’alarme par bouton-poussoir
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
  • Système de batterie de secours du régulateur
Structure
  • Surfaces de l’armoire en acier laminé à froid avec revêtement résistant aux chocs
  • Une porte pleine, charnières à droite (sauf sur le modèle 51,1 ft3 : deux portes pleines avec verrou, portes à retour automatique équipées de joints périphériques étanches)
  • Poignées sur toute la longueur de la porte
  • Pieds de mise à niveau réglables
  • Une isolation en mousse de polyuréthane haute densité sans CFC protège l’intérieur du congélateur des variations de température ambiante et minimise les coûts d’exploitation
  • Un système de ventilation forcée positive maintient une température uniforme dans tout l’appareil
  • Un flux d’air directionnel garantit un retour rapide à la température de consigne après l’ouverture des portes
  • Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants
  • Port d’accès de 2,5 cm (1 in) de diamètre doté d’une fiche sur modèle sous paillasse uniquement
Informations de commande :
Des systèmes d’alarme, enregistreurs graphiques de température et moniteurs de puissance sont disponibles séparément. Pour en savoir plus sur d’autres tensions, contactez votre service client.
Comprend :
Modèles armoires compacts fournis avec un enregistreur graphique de température circulaire sur 7 jours de 15,2 cm (6 in) (indépendant en option sur le modèle sous paillasse) et sonde extra-longue pour les tests d’alarme manuels.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs pour plasma Revco™