Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pharmaceutiques Revco™
Simplifiez vos opérations et améliorez la précision grâce aux réfrigérateurs pharmaceutiques Thermo Scientific™ Revco™, conçus pour une régulation de température stable de 1°à 8°C.
Spécification
Type Réfrigérateurs pharmaceutiques
Gamme de températures 1 ° à 8 ° C
Résolution de la température 0,1 ° C
Réfrigérant Sans CFC
Modèle de porte verre
Consulter d'autres spécifications
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Réfrigérateurs pharmaceutiques
0,1 ° C
verre
Painted
microprocesseur
Alarm
1 ° à 8 ° C
Sans CFC
Peinture lisse et résistante aux rayures
CFC Free, Urethane Foam
automatique
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pharmaceutiques Revco™