Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux Revco™ ExF à ultra-basse température de -86°C
Garantissez une protection des échantillons optimale pour les applications de -50 à -86°C grâce à ces congélateurs conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien.
Spécification
Gamme de températures | -50°C à -86°C |
---|---|
No. of Doors | 1 |
Porte intérieure | 5 |
Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
Isolation | Mousse en polyuréthane |
Description
Garantissez une protection des échantillons optimale pour les applications de -50 à -86°C grâce aux congélateurs verticaux Revco™ ExF à ultra-basse température de -86°C, conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien.
Caractéristiques :
- Système de réfrigération de pointe, de construction robuste
- Panneau de contrôle à microprocesseur à hauteur des yeux et facile à utiliser
- Cinq portes de compartiments intérieurs qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes
- Orifice de décompression qui facilite la réouverture de la porte après une fermeture récente
Structure :
- Surfaces intérieures en acier inoxydable disponibles en quatre tailles : 240, 320, 400 et 600 L (13, 17, 23 et 28 pieds cube) pour s’adapter aux exigences spécifiques en termes de capacité et d’espace dans le laboratoire
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in)
- Étagères robustes en acier inoxydable pouvant supporter une charge complète
Accessoires en option :
- Système de secours CO2 ou LN2 en option, offrant une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Enregistreur graphique intégré en option pour une surveillance continue
Comprend :
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
- Système de gestion de l’alimentation électrique offrant une protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Filtre à air facile à enlever
- Deux ports d’accès de 25 mm
Spécification
-50°C à -86°C | |
5 | |
Mousse en polyuréthane | |
150 lb | |
Vertical | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
En option | |
Verrou et cadenas en standard | |
RS-485, 4-20 mA, contacts secs - standard, sonde PT100, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
Surtensions / sous-tensions |
1 | |
Acier laminé à froid | |
Acier thermolaqué | |
68 kg | |
Écran tactile LED | |
Manuel | |
Alarm, Recorder | |
Sur 7 jours, avec sous sans encre, en option | |
Non disponible | |
Non disponible | |
Compatible Smart-Vue | |
Surtensions / sous-tensions |