Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires Revco™ DxF à ultra-basse température de -40°C
Garantissez une protection des échantillons optimale pour les applications de -10° à -40°C grâce aux congélateurs-armoires Thermo Scientific™ Revco™ DxF à ultra-basse température.
Spécification
Type | Congélateur à ultra-basse température, vertical |
---|---|
Gamme de températures | -10°C à -40°C |
Modèle de porte | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Porte intérieure | 5 |
Description
Garantissez une protection des échantillons optimale pour les applications de -10° à -40°C grâce aux congélateurs-armoires Thermo Scientific™ Revco™ DxF à ultra-basse température de -40°C, conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien.
Caractéristiques :- Système de réfrigération de pointe
- Panneau de commande à microprocesseur à hauteur des genoux et facile à utiliser
- Orifice de décompression qui facilite la réouverture de la porte après une fermeture récente
- Cinq portes de compartiments intérieurs qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après fermeture des portes (option cinq portes disponible)
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Intérieur en acier galvanisé, en trois tailles : 240, 320 et 400 litres (13, 17 et 23 pieds cube) pour s’adapter aux exigences spécifiques en termes de capacité et d’espace dans le laboratoire
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in)
- Étagères robustes en acier inoxydable pouvant supporter une charge complète
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
- Système de gestion de l’alimentation électrique offrant une protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Filtre à air facile à enlever
- Deux ports d’accès de 25 mm
- Système de secours CO2 ou LN2 en option, offrant une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Enregistreur graphique intégré en option pour une surveillance continue
Spécification
Congélateur à ultra-basse température, vertical | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
68 kg | |
Vertical | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
En option | |
Verrou et cadenas en standard | |
Contacts secs - standard, sonde PT100, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
Dévolteur-survolteur | |
Hermetic |
-10°C à -40°C | |
1 | |
Acier laminé à froid | |
Acier galvanisé peint - Standard, acier inoxydable - En option | |
150 lb | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Écran tactile LED | |
Revco | |
Manuel | |
Alarm, Recorder | |
Sur 7 jours, avec sous sans encre, en option | |
Non disponible | |
Non disponible | |
Compatible Smart-Vue | |
Dévolteur-survolteur | |
R404A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires Revco™ DxF à ultra-basse température de -40°C