Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température de -86°C, Revco™ série CxF
Stockez vos échantillons en toute fiabilité grâce aux congélateurs-coffres à ultra-basse température de -40°C, Thermo Scientific™ Revco™ série CxF.
Spécification
Type | Congélateur-coffre ultra-basse température |
---|---|
Gamme de températures | –50°C à –86°C |
Matériau de la hotte | Cold-rolled Steel |
Isolation | Mousse en polyuréthane |
Intérieur | Acier inoxydable |
Description
Stockez vos échantillons en toute fiabilité grâce aux congélateurs-coffres à ultra-basse température de -40°C, Thermo Scientific™ Revco™ série CxF. Cette unité offre toutes les caractéristiques de protection des échantillons de nos congélateurs ExF et DxF en quatre tailles pratiques, avec une gamme complète de solutions de racks.
Caractéristiques :- Panneau de commande à microprocesseur à hauteur des yeux et facile à utiliser
- Centre de messages : Affichage LED de 12 caractères alphanumériques indiquant les points de consigne, l’état du système et les messages d’alarme
- Code d’accès garantissant la sécurité des points de consigne
- Enregistreur graphique intégré ou enregistreur de données en option pour une surveillance continue
- Filtre à air facile à enlever
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Intérieur en acier inoxydable
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in)
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
- Couvercles intérieurs pratiques minimisant l’exposition des échantillons aux conditions extérieures
- Couvercles internes de protection isolant les échantillons en vrac de l’air ambiant lors de la récupération d’échantillons uniques
- Système de secours CO2 ou LN2 en option, offrant une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Unité qui comprend le format RS-232 et des sorties analogiques de 4 à 20 milliampères pour des dispositifs de surveillance et des enregistreurs indépendants
- Congélateur doté de roulettes doubles, renforcées et bloquantes pour une meilleure facilité de mouvement
Spécification
Congélateur-coffre ultra-basse température | |
Cold-rolled Steel | |
Acier inoxydable | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
Écran tactile LED | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Alarm, Recorder | |
Enregistreur graphique 7 jours, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
Dévolteur-survolteur | |
R404A (1st stage), R508B (2nd stage) |
–50°C à –86°C | |
Mousse en polyuréthane | |
Powder-coated Steel | |
Chest, Revco | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Revco | |
Manuel | |
Verrou | |
RS-485, 4-20 mA, contacts secs - standard | |
Identification unique | |
Compatible SmartView | |
Hermetic |