Description
Stockez vos échantillons en toute fiabilité grâce aux congélateurs-coffres à ultra-basse température de -40°C, Thermo Scientific™ Revco™ série CxF. Disponible en quatre tailles pratiques avec une gamme complète de solutions de racks, cette unité offre toutes les caractéristiques de protection des échantillons de nos congélateurs ExF et DxF.
Caractéristiques :- Panneau de commande à microprocesseur à hauteur des yeux et facile à utiliser
- Code d’accès garantissant la sécurité des points de consigne
- Enregistreur graphique intégré ou enregistreur de données en option pour une surveillance continue
- Filtre à air facile à enlever
- Centre de messages : Affichage LED de 12 caractères alphanumériques indiquant les points de consigne, l’état du système et les messages d’alarme
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in)
- Intérieur en acier inoxydable
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
- Couvercles intérieurs pratiques minimisant l’exposition des échantillons aux conditions extérieures
- Couvercles internes de protection isolant les échantillons en vrac de l’air ambiant lors de la récupération d’échantillons uniques
- Système de secours CO2 ou LN2 en option disponible, offrant une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- RS-232 et sorties analogiques de 4 à 20 milliampères fournis pour des dispositifs de surveillance et des enregistreurs indépendants
- Congélateur doté de roulettes doubles, renforcées et bloquantes pour une meilleure facilité de mouvement
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température de -40°C, Revco™ série CxF