Description
Stockez votre stock de sang total et vos composants sanguins tout en répondant aux exigences strictes de l’AABB, de l’ANRC et de la FDA grâce aux réfrigérateurs pour banques de sang Thermo Scientific™ Revco™, équipés de systèmes de commande par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle avec pieds de mise à niveau réglables et de compresseurs de réfrigération ultra-robustes conçus pour un usage industriel, clinique et scientifique.
Caractéristiques :- Un système de circulation d’air forcée positive maintient une température uniforme dans tout l’appareil.
- Un flux d’air directionnel garantit un retour rapide à la température de consigne après l’ouverture des portes.
- Une isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC protège l’appareil des variations de température ambiante et minimise les coûts d’exploitation.
- Le réfrigérateur comprend des compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle et des systèmes automatiques d’évacuation de l’eau de condensation et de dégivrage.
Contrôle par microprocesseur :
- Technologie électronique numérique pour une utilisation simplifiée et une meilleure précision
- Température de consigne paramétrée en usine à 4°C
- Températures réglables entre 1° et 8°C
- Commandes sous forme d’icônes
- Grand affichage numérique de la température à 0,1°C près, très lisible
- Le thermomètre graphique s’affiche en vert (fixe) quand la température est normale ; la barre supérieure clignote en cas de température excessive et l’ampoule clignote en cas de température insuffisante
- Démarrage automatique du cycle de dégivrage à la demande, ce qui élimine tout besoin de minuterie de dégivrage, minimise l’accumulation de givre et optimise l’efficacité du serpentin de réfrigération
Sureté et Sécurité :
- Avertissements sonores / visuels signalant tout écart de température ou coupure de courant
- Sécurité des points de consigne renforcée par l’interrupteur principal à clé à trois positions ON/OFF/ALARM ON (MARCHE/ARRÊT/ALARME ENCLENCHÉE)
- Test de l’alarme par bouton-poussoir et contacts d’alarme à distance
- Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Système de batterie de secours du régulateur
- Des points de réglage d’alarme sont prédéfinis pour signaler les écarts de température de 5,5°C au-dessus de la température et de 1,5°C en dessous de la température
Structure :
- Armoires en acier laminé à froid avec finition peinture lisse et résistante aux rayures pour faciliter le nettoyage
- Portes verrouillables à retour automatique équipées de joints périphériques étanches
- Portes à double vitrage isolées pour éviter toute condensation
- Tiroirs coulissants réglables à ouverture totale en acier inoxydable
- Éclairage intérieur (sauf pour modèle sous paillasse)
- Interrupteur Marche/Arrêt activé par l’ouverture de la porte et interrupteur indépendant sur panneau
- Le modèle sous paillasse comporte une porte pleine et une ouverture d’accès de 1po. de dia.int. (2,5 cm) et est doté d’un couvercle
Comprend :
Enregistreur graphique de température sur sept jours de6 po (15,2 cm), sauf pour le modèle—sous paillasse : enregistreur indépendant disponible séparément)
Remarque :
Autres tensions disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre distributeur local.