Learn More
Corning™ Flacon volumétrique en plastique réutilisable
Flacon volumétrique en plastique réutilisable de 10 ml avec bouchon en polypropylène conique
Marque: Corning™ 06112-80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Translucide | |
Polypropylène | |
Volumétrique | |
Non | |
B |
10 mL | |
Bouchon en PP conique | |
Fond plat | |
Oui |