Learn More
3M™ Kit de demi-masques respiratoires réutilisables A2P3 R
Le kit de demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ A2P3 R est une solution sûre pour les applications courantes dans les industries telles que l’agriculture, la construction et la peinture.
Marque: 3M™ 7000061553
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit de masques respiratoires prêt à l’emploi comprenant les demi-masques réutilisables 3M™ 7503L ou 7503M et filtres 3M™ offrant une protection A2P3R
- Demi-masque doté d’une jupe de masque en silicone souple pour un confort optimal
- Système de raccord à baïonnette pour connecter facilement les filtres au masque
- La vanne 3M™ Cool Flow™ facilite la respiration et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité
- Demi-masque à filtre double et profil bas pour un ajustement équilibré et sécurisé
Spécification
CE Approved | |
Half Mask Respirator Kit | |
Half mask and filter |
Filtre A2P3 R | |
M |