Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 13 ou moins
Acier inox avec toile métallique
Marque: RETSCH 60.150.045000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dimensions : 8 × 2 po (dia. x P) (20,3 × 5 cm)
Compliance
Conformes à la norme ASTM E11
Spécification
2 in | |
45mm | |
ISO 3310 | |
Acier inoxydable | |
N° 1,75 | |
8 in |
5,08cm | |
Tamis | |
8 in | |
Maille 1,75 | |
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. | |
Acier inoxydable |