Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en argent
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
Marque: Brady™ 912683
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For traffic control.
Spécification
Courroie à barrière rétractable | |
Steel | |
Traffic Control | |
100 mm | |
11.5 ft. | |
1 de chaque | |
3.94 in. |
Vert | |
Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Silver Posts | |
3.94 in. | |
Courroie à barrière rétractable de 3,5 m avec montants en argent | |
3,5 m | |
12 kg | |
100 mm |