Learn More
IKA™ RET Control-Visc, agitateur chauffant magnétique, blanc
Agitateur magnétique économique avec chauffage, nouvelle conception.
2015.00€
Spécification
Vitesse | 50 à 1 700 tr/min |
---|---|
Capacité | 5 kg |
Dimensions (L x l x H) | 160 x 85 x 270 mm |
Fréquence | 50/60 Hz |
Comprend | Interface USB, interface RS232, connexion pour sonde de température ext. (PT100/PT1000, double sonde) |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15575150
|
IKA™
0005030000 |
UE |
2015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Prise BNC pour la connexion d’une électrode de pH
- Mode de contrôle de la température réglable : chauffage rapide et contrôle de la température très précis
- Double capteur pour le contrôle simultané de la température du liquide de transfert de chaleur et de la température moyenne
- Fonctions de minuterie et de compte à rebours
- Affichage de la tendance de changement de viscosité
- Détection de l’aimant détaché
- Fonctionnement intermittent
- Plusieurs modes de fonctionnement disponibles
- Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C
- Couvercle de protection transparent inclus
- Affichage des codes d’erreur pour faciliter le dépannage
- Réglage exact de la température et de la vitesse par affichage numérique, même lorsque la fonction est désactivée
- Adapté au fonctionnement non surveillé
- Le boîtier étanche (IP 42) garantit une longue durée de vie
Spécification
50 à 1 700 tr/min | |
160 x 85 x 270 mm | |
Interface USB, interface RS232, connexion pour sonde de température ext. (PT100/PT1000, double sonde) |
5 kg | |
50/60 Hz | |
0°C à 340°C |