Learn More
IKA™ RET Control-Visc Hotplate Stirrer, Ambient to 340°C, Stainless Steel
Stirring Range: 50 to 1700 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia., Max. Sample Load: 5 g, Plug Type: EU-Style
1894.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
---|---|
Tension | 100/115/220/240 V |
Fonctions de sécurité | Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C, affichage numérique de la limite de température de sécurité |
Fonctions d’agitation | Agitateur magnétique avec fonction de chauffage et de pesée intégrée |
Dimensions | 5,3 in de diamètre |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15236869
|
IKA™
0005020000 |
UE |
1894.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Prise BNC pour la connexion d’une électrode de pH
- Mode de contrôle de la température réglable : chauffage rapide et contrôle de la température très précis
- Double capteur pour le contrôle simultané de la température du liquide de transfert de chaleur et de la température moyenne
- Fonctions de minuterie et de compte à rebours
- Affichage de la tendance de changement de viscosité
- Détection de l’aimant détaché
- Fonctionnement intermittent
- Plusieurs modes de fonctionnement disponibles
- Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C
- Couvercle de protection transparent inclus
- Affichage des codes d’erreur pour faciliter le dépannage
- Réglage exact de la température et de la vitesse par affichage numérique, même lorsque la fonction est désactivée
- Adapté au fonctionnement non surveillé
- Le boîtier étanche (IP 42) garantit une longue durée de vie
Spécification
Acier inoxydable | |
Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C, affichage numérique de la limite de température de sécurité | |
5,3 in de diamètre | |
Température ambiante à 340°C | |
5°C à 40°C | |
50/60 Hz | |
6.3 in. | |
6 lb. | |
Agitateur à plaque chauffante | |
1 | |
Numérique |
100/115/220/240 V | |
Agitateur magnétique avec fonction de chauffage et de pesée intégrée | |
85 mm | |
Ambient to 644°F | |
3.3 in. | |
160 mm | |
650 w | |
2,7 kg | |
Rond | |
50 à 1 700 tr/min |