Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
Un ensemble diversifié de suppléments de culture cellulaire totalement définis chimiquement et exempts de composants d’origine animale et sans protéines, qui contribuent à promouvoir la croissance cellulaire et à stimuler la production de protéines.
Marque: Gibco™ 670021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Une formulation de supplément chimiquement définie pour compléter une variété de milieux de base. Ce complément a été conçu à l’aide de plusieurs lignées cellulaires hôtes et dans différents systèmes de culture, notamment des flacons pour agitateur et des bioréacteurs de laboratoire. Conçu pour être utilisé dans les systèmes de culture de mammifères CHO et peut être utilisé comme complément de milieu ou comme apport nutritif pour le système de culture.Specifications
Conditions de stockage : 2°C à 8°C. Stocker dans un endroit frais et sec dans des récipients bien fermés. | |
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines | |
Poudre | |
Sans glutamine | |
Resurge™ | |
Aucun composant d’origine animale |
CHO | |
Culture de cellules de mammifères | |
Supplément de milieu | |
Flacon(s) | |
100 g |