Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent Western Blot Stripping Buffer
Retirez rapidement et doucement les anticorps primaires et secondaires quasi-infrarouges (IR) et marqués par un colorant des transferts Western.
57.75€ - 191.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Gamme de produits | Restore™ |
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à température ambiante. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11835814
|
Thermo Scientific™
62299 |
20 ml |
57.75€
20mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11577900
|
Thermo Scientific™
62300 |
100 ml |
191.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le tampon de déshybridation de transfert Western fluorescent Thermo Scientific™ Restore est un réactif doux et très efficace pour éliminer rapidement les anticorps primaires et secondaires presque infrarouges (IR) marqués par un colorant provenant de transferts Western.
Le tampon de déshybridation de transfert Western fluorescent Restore permet de réutiliser les membranes en PVDF, simplifiant le processus d’optimisation du transfert Western et permettant de réhybrider le même transfert avec différents anticorps primaires pour détecter d’autres cibles. Le tampon de déshybridation de transfert Western fluorescent Restore doit être utilisé uniquement avec la membrane PVDF à faible fluorescence (réf. 22860).Points clés :
Rapide – désybride les transferts en seulement 15 minutes à température ambiante
Gain de temps – Il n’est pas nécessaire de réanalyser les gels ni de préparer un nouveau transfert
Conserve les échantillons – rédéshybride la même membrane en PVDF pour plusieurs cibles
Économique – moins onéreux que d’autres tampons de déshybridation disponibles dans le commerce
Efficace – désybride efficacement les transferts dès la première fois
Spécification
Liquide | |
Restore™ | |
Dès réception, stocker à température ambiante. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.