Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Low-polarity phase, Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
1071.90€
Spécification
Phase stationnaire | Rxi™-5 MS |
---|---|
Plage de températures | -60°C to +330/350°C |
Revêtement | Fused Silica |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12992359
|
Restek™
13423 |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
1071.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
- High inertness for low level basic and acidic compounds
- Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Long lifetime
- Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spécification
Rxi™-5 MS | |
-60°C to +330/350°C | |
Fused Silica |