Learn More
Restek™ Rt™-BDEXsm Chiral Capillary Columns
2,3-di-O-methyl-6-O-tert-butyl dimethylsilyl beta cyclodextrin added into 14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl polysiloxane
1368.90€
Spécification
Phase stationnaire | 14% Cyanopropylphenyl/86% Dimethyl Polysiloxane |
---|---|
À utiliser avec (application) | Gas Chromatography (GC), Pharmaceutical Industry Analysis |
Granulométrie | 0.25 μm |
Plage de températures | 40°C to 230°C |
Épaisseur du film | 0.25 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13031530
|
Restek™
13105 |
0.25 mm |
1368.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Length: 30m
- Particle size: 0.25++m
Good for use with most chiral compounds in essential oils
Spécification
14% Cyanopropylphenyl/86% Dimethyl Polysiloxane | |
0.25 μm | |
0.25 μm | |
Cyclodextrin | |
Fused Silica |
Gas Chromatography (GC), Pharmaceutical Industry Analysis | |
40°C to 230°C | |
30 m | |
Rt™-betaDEXsm |