Learn More
Résorcinol, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 275.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-46-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.112 |
Numéro MDL | MFCD00002269 |
Clé InChI | GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol |
CID PubChem | 5054 |
ChEBI | CHEBI:27810 |
Nom IUPAC | Benzène-1,3-diol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036248.14 |
25 g |
26.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036248.22 |
100 g |
75.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036248.36 |
500 g |
275.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
108-46-3 | |
110.112 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
5054 | |
Benzène-1,3-diol |
C6H6O2 | |
MFCD00002269 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
CHEBI:27810 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Especificaciones
Resorcinol | |
108-46-3 | |
Blanc à crème | |
4 to 6 | |
171°C (339°F) | |
Phenol-like | |
MFCD00002269 | |
906905 | |
14,8155 | |
Soluble in water,alcohol,ether and glycerol. | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O | |
110.112 | |
CHEBI:27810 | |
99.0 to 100.5% | |
Cristalline |
For analysis ACS | |
109°C to 112°C | |
1.272 g/mL | |
280°C to 281°C | |
99.0 to 100.5% | |
C6H6O2 | |
UN2876 | |
Air and light sensitive | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
Benzène-1,3-diol | |
5054 | |
110.11 | |
ACS |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :RÉSORCINOL
missing translation for 'einecsNumber' : 203-585-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VG9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only