Learn More
Résorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.40€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-46-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
Numéro MDL | MFCD00002269 |
Clé InChI | GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol |
CID PubChem | 5054 |
ChEBI | CHEBI:27810 |
Nom IUPAC | Benzène-1,3-diol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10149831
|
Thermo Scientific Acros
132290500 |
50 g | Flacon en plastique |
25.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10386870
|
Thermo Scientific Acros
132292500 |
250 g | Flacon en plastique |
75.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702764
|
Thermo Scientific Acros
132290010 |
1 kg | Flacon en plastique |
117.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924671
|
Thermo Scientific Acros
132290050 |
5 kg | Récipient en plastique |
437.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-46-3 | |
110.11 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
5054 | |
Benzène-1,3-diol |
C6H6O2 | |
MFCD00002269 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
CHEBI:27810 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Spécification
Resorcinol | |
108-46-3 | |
Incolore à jaune | |
127°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00002269 | |
15,8276 | |
Solubility in water: 140 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in ether, glycerol, soluble in benzene and amyl alcohol, slightly soluble in chloroform | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O | |
110.11 | |
CHEBI:27810 | |
98% |
98% | |
109.0°C to 111.0°C | |
281.0°C | |
Authentique | |
C6H6O2 | |
06,II,802 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
Benzène-1,3-diol | |
5054 | |
110.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-585-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VG9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Resorcinol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.