Learn More
Thermo Scientific Chemicals Résazurine, sel de sodium, pur, coloration biologique de haute pureté
33.57€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS | 62758-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H6NNaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.173 |
Numéro MDL | MFCD00005036 |
Clé InChI | IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt |
CID PubChem | 112939 |
Nom IUPAC | sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482273
|
Thermo Scientific Chemicals
418900010 |
1 g | Flacon en verre |
33.57€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10269990
|
Thermo Scientific Chemicals
418900050 |
5 g | Flacon en verre |
93.67€
5g |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10751244
|
Thermo Scientific Chemicals
418900250 |
25 g | Flacon en verre |
235.17€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62758-13-8 | |
251.173 | |
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M | |
112939 | |
C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+] |
C12H6NNaO4 | |
MFCD00005036 | |
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt | |
sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate |
Spécification
Resazurin, sodium salt | |
80% min. | |
MFCD00005036 | |
14, 8141 | |
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M | |
C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+] | |
251.173 | |
251.17 | |
Complies | |
Poudre |
62758-13-8 | |
C12H6NNaO4 | |
27, 128 | |
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt | |
Authentique | |
sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate | |
112939 | |
Pures | |
Noir à vert |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Resazurin, sodium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt
RUO – Research Use Only