Learn More
Thermo Scientific Chemicals Résazurine, sel de sodium, coloration biologique à haute pureté
Code produit. 10155823
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62758-13-8
Formule moléculaire C12H6NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.173
Numéro MDL MFCD00005036
Clé InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
CID PubChem 112939
Nom IUPAC sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Resazurin, sodium salt
Teneur en colorant 75% min.
Beilstein 27, 128
Merck Index 14, 8141
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 251.17
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Noir à vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre