Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle repositionnables
Étiquettes de tissu en vinyle repositionnables à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes.
Marke: Brady™ 114848
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
Specifications
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Jaune | |
Vinyle | |
Pour une identification générale et industrielle | |
1 | |
750/Bte | |
0,031 mm | |
12,70 mm |
Acrylique, Repositionnable | |
Brillant | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
1 an | |
-40°C à +82°C | |
15,24 m | |
5,08 mm |